Kluczowe dokumenty
SAB4300676
Sigma-Aldrich
Anti-Vimentin Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-FLJ36605, Anti-VIM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-Vimentin antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~57 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(G-Q-V-I-N)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... Vimentin(7431)
Opis ogólny
Wimentyna jest specyficznym białkiem filamentu pośredniego typu III (IF). Ulega obfitej ekspresji w komórkach mezenchymalnych. Znajduje się na ludzkim chromosomie 10p13.
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka wimentyny.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 452-456 (G-Q-V-I-N), zgodnie z białkiem NP_003371.2
Działania biochem./fizjol.
Wimentyna pomaga zachować strukturę komórki i stabilność tkanki w komórkach mezenchymalnych. Jest zaangażowana w proces nowotworzenia, EMT (przejście epitelialno-mezenchymalne) i przerzutowe rozprzestrzenianie się raka. Kontroluje również zakaźną internalizację pseudowirusów wirusa brodawczaka ludzkiego 16.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Wimentyny to filamenty pośrednie klasy III występujące w różnych komórkach nienabłonkowych, zwłaszcza w komórkach mezenchymalnych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The gene encoding human vimentin is located on the short arm of chromosome 10
Ferrari S, et al.
American Journal of Human Genetics (1987)
Viscoelastic properties of vimentin compared with other filamentous biopolymer networks
Janmey PA, et al.
The Journal of Cell Biology (1991)
Vimentin Modulates Infectious Internalization of Human Papillomavirus 16 Pseudovirions
Schafer G, et al.
Journal of Virology (2017)
Vimentin is a potential prognostic factor for tongue squamous cell carcinoma among five epithelial-mesenchymal transition-related proteins
Liu PF, et al.
PLoS ONE (2017)
Toshifumi Murai et al.
Journal of surgical oncology, 109(7), 684-689 (2014-01-24)
Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is considered to play an important role in cancer invasion and metastasis. The mRNA levels of an epithelial marker (E-cadherin), mesenchymal marker (vimentin), and Zeb-1 were measured in 11 gastric cancer cell lines. Functional analysis was performed
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300676-100UG4061833236352