Kluczowe dokumenty
SAB4503081
Sigma-Aldrich
Anti-Vimentin Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
VIME, vimentin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-Vimentin antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VIM(7431)
Opis ogólny
Gen VIM (wimentyny) koduje białko filamentu pośredniego, które ulega ekspresji w komórkach mezenchymalnych. Gen VIM jest zmapowany na ludzkim chromosomie 10p13.
Przeciwciało przeciwko wimentynie wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka wimentyny.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej wimentyny.
Zakres immunogenu: 56-105
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że wimentyna promuje przejście nabłonkowe do mezenchymalnego i przyczynia się do przerzutów w nowotworach, takich jak rak jajnika. Wimentyna zachowuje strukturę komórkową i integralność tkanek. Wiadomo również, że wimentyna wywołuje apoptozę komórek indukowaną przez TNF-α (czynnik martwicy nowotworów α).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The ubiquitin ligase TRIM56 inhibits ovarian cancer progression by targeting vimentin.
Zhao L, et al.
Journal of Cellular Physiology (2018)
Toshiaki Miyazaki et al.
Oncogenesis, 7(1), 7-7 (2018-01-25)
The antitumor immune response is a critical defense system that eliminates malignant cells. The failure of the system results in immune escape and proceeds to tumor growth. We have previously showed that estrogen receptor-binding fragment-associated antigen 9 (EBAG9) is a
Tumor HLA?DR expression linked to early intrahepatic recurrence of hepatocellular carcinoma
Matoba K, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 115(2), 231-240 (2005)
Lifeng Yang et al.
Toxicology, 389, 74-84 (2017-07-27)
Both RhoA/ROCK and Raf-1/CK2 pathway play essential roles in cell proliferation, apoptosis, differentiation, and multiple other common cellular functions. We previously reported that vimentin is responsible for TNF-α-induced cell apoptosis. Herein, we investigated the regulation of RhoA/ROCK and Raf-1/CK2 signaling
Vimentin is a potential prognostic factor for tongue squamous cell carcinoma among five epithelial?mesenchymal transition-related proteins.
Liu P F, et al.
PLoS ONE, 12(6), e0178581-e0178581 (2017)