Kluczowe dokumenty
SAB4503083
Sigma-Aldrich
Anti-Vimentin Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
VIME, vimentin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-Vimentin antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VIM(7431)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko wimentynie wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka wimentyny.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej wimentyny.
Zakres immunogenu: 411-460
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunocytochemia (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nurdan Özkucur et al.
Brain and behavior, 5(1), 24-38 (2015-02-28)
The disruption of neuron arrangement is associated with several pathologies. In contrast to action potentials, the role of resting potential (Vmem) in regulating connectivity remains unknown. Neuron assemblies were quantified when their Vmem was depolarized using ivermectin (Ivm), a drug
Heping Lin et al.
Oncology letters, 16(2), 1809-1814 (2018-07-17)
The long noncoding RNA (lncRNA) colon cancer-associated transcript 1 (CCAT1) has been identified as an oncogene in multiple types of human malignancy, and the aberrant expression of CCAT1 has been associated with the tumorigenesis and progression of cancer. However, the
Richard A Lasher et al.
Journal of tissue engineering, 3(1), 2041731412455354-2041731412455354 (2012-08-25)
Quantifying structural features of native myocardium in engineered tissue is essential for creating functional tissue that can serve as a surrogate for in vitro testing or the eventual replacement of diseased or injured myocardium. We applied three-dimensional confocal imaging and
Krizelle Mae M Alcantara et al.
Oncology reports, 41(4), 2103-2116 (2019-03-01)
Inactivation of the tumor suppressor protein Merlin leads to the development of benign nervous system tumors in neurofibromatosis type2 (NF2). Documented causes of Merlin inactivation include deleterious mutations in the encoding neurofibromin2 gene (NF2) and aberrant Merlin phosphorylation leading to
Upendra Kumar Soni et al.
Biology of reproduction, 100(4), 917-938 (2018-11-14)
Endometriosis is a prevalent gynecological disorder that eventually gives rise to painful invasive lesions. Increased levels of transforming growth factor-beta 1 (TGF-B1) have been reported in endometriosis. However, details of the effects of high TGF-B1 on downstream signaling in ectopic