Kluczowe dokumenty
SAB4300563
Sigma-Aldrich
Anti-SMAD2 (Ab-220) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-JV18 antibody produced in rabbit, Anti-JV18-1 antibody produced in rabbit, Anti-MADH2 antibody produced in rabbit, Anti-MADR2 antibody produced in rabbit, Anti-SMAD family member 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-E-T-P-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD2(4087)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 218-222 (P-E-T-P-P), zgodnie z białkiem SMAD2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Modulator transkrypcyjny aktywowany przez TGF-beta i kinazę receptora aktywiny typu 1. SMAD2 jest SMAD regulowanym przez receptor (R-SMAD). Może działać jako supresor nowotworu w raku jelita grubego.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi Yang et al.
Oncology research, 21(6), 345-352 (2013-01-01)
TGF-β/Smad signaling induces epithelial-mesenchymal transition (EMT) and tumor metastasis. As essential mediators in this pathway, Smad2 and Smad3 have been extensively studied and found to promote EMT and the subsequent mobility as well as invasiveness of lung cancer cells. In
Hye Sook Min et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 94(6), 598-607 (2014-04-02)
Dipeptidyl peptidase IV (DPPIV) is an exopeptidase that modulates the function of several substrates, among which insulin-releasing incretin hormones are the most well known. DPPIV also modulate substrates involved in inflammation, cell migration, and cell differentiation. Although DPPIV is highly
Minghua Wu et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(4), 1010-1021 (2014-04-24)
Systemic sclerosis (SSc) is a chronic autoimmune disease clinically manifesting as progressive fibrosis of the skin and internal organs. Recent microarray studies demonstrated that cadherin 11 (Cad-11) expression is increased in the affected skin of patients with SSc. The purpose
Julien Dubrulle et al.
eLife, 4 (2015-04-15)
Morphogen gradients expose cells to different signal concentrations and induce target genes with different ranges of expression. To determine how the Nodal morphogen gradient induces distinct gene expression patterns during zebrafish embryogenesis, we measured the activation dynamics of the signal
Christine Bruun et al.
Diabetologia, 57(12), 2546-2554 (2014-09-28)
Impairment of beta cell mass and function is evident in both type 1 and type 2 diabetes. In healthy physiological conditions pancreatic beta cells adapt to the body's increasing insulin requirements by proliferation and improved function. We hypothesised that during