ZMS1106
Anti-SBP-tag Antibody, clone 20 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Peptyd wiążący streptawidynę
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
20, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 4.3 kDa
observed mol wt ~40 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
all
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HEK293 transfekowanych GFP znakowanym SBP.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło znacznik SBP w lizatach z komórek HEK293 transfekowanych znacznikiem SBP GFP.
Testowane zastosowania
Analiza immunoprecypitacji: 2 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało znacznik SBP w komórkach HEK293 transfekowanych znacznikiem SBP GFP.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)