Key Documents
SAB4200202
Anti- INI1/SNF5 antibody, Mouse monoclonal
clone 2C2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-BAF47, Anti-RDT, Anti-RTPS1, Anti-SMARCB1, Anti-SNF5L1, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily b, member 1, Anti-Sfh1p, Anti-Snr1, Anti-hSNFS
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, bovine, canine, mouse, rat, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using HeLa cell extracts
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCB1(6598)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1