Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5600214
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgM antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM121, purified immunoglobulin
Synonim(y):
IGHM, Ig mu chain C, Immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM121, monoclonal
recombinant monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable (50ng/well - 200ng/well (for Capture)
0.05ug/mL - 0.2ug/mL (for Detection))
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
This antibody reacts to the heavy chain of human IgM. No cross reactivity with human IgG, IgA, IgD, or IgE.
Immunogen
Human IgM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.