Kluczowe dokumenty
SAB3701023
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
HRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem mysich IgG sprzężonych z agarozą. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko przeciwciałom przeciw peroksydazie, przeciw surowicy królika, mysiej IgG, mysiej IgG F(c) i mysiej surowicy. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko mysiemu fragmentowi IgG F(ab′)2.
Immunogen
Fragment mysiej IgG F(c)
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barbara Clough et al.
Wellcome open research, 4, 124-124 (2019-09-24)
Background: Infections cause the production of inflammatory cytokines such as Interferon gamma (IFNγ). IFNγ in turn prompts the upregulation of a range of host defence proteins including members of the family of guanylate binding proteins (Gbps). In humans and mice
Ting-Ting Chu et al.
Cell chemical biology, 23(4), 453-461 (2016-04-23)
Tau, an important pathological protein of Alzheimer's disease (AD), can mediate the toxicity of amyloid β (Aβ). Thus, reduction of Tau with chemical molecules may offer a novel strategy for treating AD. Here, we designed and synthesized a series of
Tamer Y Mahmoud et al.
Parasitology research, 113(12), 4513-4523 (2014-10-01)
Despite the wide current use of praziquantel (PZQ) in treatment of schistosomiasis, low cure rates have been recorded in many studies. The aim of this study was directed to evaluate the curative effect of propolis (Pps) alone or in combination
Saar Tal et al.
Virology, 468-470, 631-636 (2014-10-14)
The P4 promoter of the autonomous parvovirus Minute Virus of Mice (MVM) drives the production of its non-structural proteins, NS1 and NS2. The NS2 isoforms are without enzymatic activity but interact with cellular proteins. While NS2 is crucial to the
C S Pinheiro et al.
Parasite immunology, 36(7), 303-312 (2014-04-23)
Schistosoma mansoni is a blood fluke parasite responsible for schistosomiasis. The best long-term strategy to control schistosomiasis is through immunization combined with drug treatment. In this study, we cloned, expressed and purified SmTSP-2 fused to the N- and C-terminal halves