Kluczowe dokumenty
SAB3501276
Sigma-Aldrich
Nukleokapsyd przeciwwirusowi Hantaan
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
virus (Hantaan virus)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Hantaan virus ... HTNVsSgp1(2943078)
Opis ogólny
Wirus Hantaan (HNTV) jest prototypowym wirusem z rodzaju hantawirusów z rodziny Bunyaviridae, otoczkowym wirusem RNA o ujemnym znaczeniu, który jest czynnikiem etiologicznym koreańskiej gorączki krwotocznej. Zakażenie hodowanych komórek Vero E6 wirusem HNTV indukowało ekspresję białka szoku cieplnego HSP70. Stwierdzono, że znaczna część HSP70 jest związana z nukleokapsydem (NP) HNTV. Komórki Vero E6 z nadekspresją HSP70 wykazują znacznie obniżony poziom NP i zwiększoną odporność na zakażenie przez HNTV.
Immunogen
Przeciwciało nukleokapsydu wirusa Hantaan zostało wyhodowane przeciwko 18 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego nukleokapsydu wirusa Hantaan. Immunogen znajduje się w obrębie pierwszych 50 aminokwasów nukleokapsydu wirusa Hantaan.
Zastosowanie
Przeciwciało nukleokapsydu wirusa Hantaan może wykryć 10ng peptydu nukleokapsydu wirusa Hantaan w teście ELISA w stężeniu 1 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB3501276-100UG4065267510774