Key Documents
SAB3501272
Sigma-Aldrich
Anti-Sin Nombre Virus Glycoprotein 1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
virus (Sin Nombre virus)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Sin Nombre virus ... SNVsMgp1(2654026)
Opis ogólny
Sin Nombre virus (SNV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). Hantavirus glycoprotein precursor (GPC) is posttranslationally cleaved into two glycoproteins G1 (Gn) and G2 (Gc). The G1 glycoprotein is is thought to be degraded by the host autophagy machinery, and this autophagic clearance is required for efficient virus repliaction.
Immunogen
Sin Nombre virus glycoprotein 1 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Sin Nombre virus glycoprotein.The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of Sin Nombre Virus Glycoprotein 1.
Zastosowanie
Sin Nombre virus glycoprotein 1 antibody can detect 10ng Sin Nombre virus glycoprotein 1 peptide in ELISA at 1 μg/ml.
Postać fizyczna
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.