Kluczowe dokumenty
HPA064637
Sigma-Aldrich
Anti-ADAM8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-CD156a, Anty-MS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
sekwencja immunogenna
QYEVVLPWRLPGPRVRRALPSHLGLHPERVSYVLGATGHNFTLHLRKNRDLLGSGYTETYTAANGSEVTEQPRGQDHCFYQGHV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM8(101)
Immunogen
Domena 8 metalopeptydazy ADAM
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST88104
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiangdi Yu et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 125(3), 271-278 (2019-03-13)
Propofol is commonly used for anaesthesia during surgery, and accumulating evidence has demonstrated that propofol is associated with tumour suppression. For example, propofol down-regulates the expression of vascular endothelial growth factor to inhibit pancreatic cancer malignancy. However, deeper insights into
Yutong Gao et al.
Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences, 26(6), 219-226 (2019-04-05)
To investigate the potential anti-tumoral properties of propofol in pancreatic cancer and elucidate the underlying mechanisms. The relative expression of ADAM metallopeptidase domain 8 (ADAM8) in response to hypoxia in Panc1 cells was analyzed by western blotting. The enzymatic activity
M W Johansson et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 47(10), 1263-1274 (2017-04-06)
IL-5 causes suspended eosinophils to polarize with filamentous (F)-actin and granules at one pole and the nucleus in a specialized uropod, the "nucleopod," which is capped with P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1). IL-5 enhances eosinophil adhesion and migration on periostin, an
Wei Li et al.
International journal of molecular medicine, 43(2), 914-926 (2018-12-21)
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing proteins (ADAMs) have been implicated in cell adhesion, signaling and migration. The aim of the present study was to identify key members of the ADAM protein family associated with the metastasis of gastric cancer and to
Yueli Zhi et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(11), 8887-8896 (2018-08-05)
Asthma is the most common chronic childhood disease worldwide, characterized by airway remodeling and chronic inflammation, orchestrated primarily by Th2 cytokines. The aim of the current study was to explore the influences of milk fat globule epidermal growth factor 8
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA064637-100UL4061837046148
HPA064637-25UL4061841114246