Kluczowe dokumenty
SAB3501277
Sigma-Aldrich
Anti-Puumala Virus Glycoprotein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
virus (Puumala virus)
citations:
metody:
ELISA: suitable
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
virus (Puumala virus)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Puumala virus ... PUUVsMgp1(2943082)
Opis ogólny
Puumala virus (PUUV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS) and is highly homologous to the protype hantavirus Hantaan virus. Like other hantaviruses, the PUUV glycoprotein is synthesized as a precursor that is posttranslationally processed into two glycoproteins G1 (Gn) and G2 (Gc). These glycoproteins interact with the PUUV nucleocapsid (NP) protein through their cytoplasmic tail, and this association has been suggested to be crucial to the binding of the ribonucleoprotein of the PUUV and the assembly of the virus particle.
Immunogen
Puumala virus glycoprotein antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Puumala virus glycoprotein.The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of Puumala Virus Glycoprotein.
Zastosowanie
Puumala virus glycoprotein antibody can detect 10ng Puumala virus glycoprotein peptide in ELISA at 1 μg/ml.
Postać fizyczna
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)