Kluczowe dokumenty
SAB4200528
Sigma-Aldrich
Anti-HMGCR antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, LDLCQ3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 100 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1.0-2.0 μg/mL using mevastatin-treated HepG2 cells.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of mevastatin-treated HepG2 cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGCR(3156)
Opis ogólny
Reduktaza 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (HMGCR) koduje część domeny wiążącej statyny enzymu. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 5q13. HMGCR ma masę cząsteczkową 97 kDa i jest zlokalizowany głównie w retikulum endoplazmatycznym gładkim. Kodowane białko ulega ekspresji głównie w tkankach wątroby.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający wewnętrznej sekwencji ludzkiego HMGCR, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w ludzkiej izoformie 2 HMGCR i ma 87% identyczności sekwencji w mysim HMGCR i 81% identyczności w szczurzym HMGCR.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HMGCR wyprodukowane u królika zostało użyte w metodzie western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Reduktaza 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (HMGCR) odgrywa główną rolę w biosyntezie mewalonianu, która jest etapem ograniczającym szybkość biosyntezy cholesterolu w wątrobie. Ponadto odgrywa również kluczową rolę w różnych procesach biologicznych, takich jak embriogeneza i rak. Podwyższona ekspresja tego genu jest związana z rozwojem raka żołądka (GC) i komórek glejaka. W związku z tym HMGCR można uznać za silny cel terapeutyczny dla GC i glejaka. Polimorfizm w HMGCR powoduje późne wystąpienie choroby Alzheimera.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hmgcr in the Corpus Allatum Controls Sexual Dimorphism of Locomotor Activity and Body Size via the Insulin Pathway in Drosophila
Belgacem YH and Martin JR
PLoS ONE, 2 (2007)
Hmgcr in the corpus allatum controls sexual dimorphism of locomotor activity and body size via the insulin pathway in Drosophila.
Belgacem YH and Martin JR
PLoS ONE, 2(1), e187-e187 (2007)
Jittima Tomacha et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 696961-696961 (2021-08-24)
An aberrant regulation of lipid metabolism is involved in the pathogenesis and progression of cancer. Up-regulation of lipid biosynthesis enzymes, including acetyl-CoA carboxylase (ACC), fatty acid synthase (FASN) and HMG-CoA reductase (HMGCR), has been reported in many cancers. Therefore, elucidating
Association of HMGCR polymorphism with late-onset Alzheimer's disease in Han Chinese.
Chang XL, et al.
Oncotarget, 7(16), 22746?22751-22746?22751 (2016)
Effect of HMGCR genetic variation on neuroimaging biomarkers in healthy, mild cognitive impairment and Alzheimer's disease cohorts.
Cao L, et al.
Oncotarget, 7(12), 13319-13319 (2016)