Kluczowe dokumenty
SAB5700101
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HMGCRwytwarzane u królika
Synonim(y):
HMGCR, LDLCQ3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
92
97
99
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.81 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGCR(3156)
Opis ogólny
Reduktaza HMG-CoA jest enzymem ograniczającym szybkość syntezy cholesterolu i jest regulowana przez mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego, w którym pośredniczą sterole i niesterolowe metabolity pochodzące z mewalonianu, produktu reakcji katalizowanej przez reduktazę. Normalnie w komórkach ssaków enzym ten jest hamowany przez cholesterol pochodzący z internalizacji i degradacji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) za pośrednictwem receptora LDL. Konkurencyjne inhibitory reduktazy indukują ekspresję receptorów LDL w wątrobie, co z kolei zwiększa katabolizm LDL w osoczu i obniża stężenie cholesterolu w osoczu, co jest ważnym czynnikiem determinującym miażdżycę. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 629-888 ludzkiego HMGCR (NP_000850.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700101-100UL4065265168465