Kluczowe dokumenty
MABS1286
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-EPO-R, klon BCO-3H2
clone BCO-3H2, from rat
Synonim(y):
Erythropoietin receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BCO-3H2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPOR(2057)
Opis ogólny
Receptor erytropoetyny (UniProt: P19235; znany również jako EPO-R) jest kodowany przez gen EPOR (Gene ID: 2057) u człowieka. EPO-R jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu 1, które pośredniczy w indukowanej erytropoetyną proliferacji i różnicowaniu erytroblastów. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-24), który jest rozszczepiany w celu wytworzenia dojrzałej formy. Po stymulacji EPO, EPO-R homodimeryzuje i ulega fosforylacji na C-końcowych resztach tyrozyny przez JAK2. Motywy fosfotyrozyny są również miejscami rekrutacji dla kilku białek zawierających SH2 i białek adapterowych, które pośredniczą w proliferacji komórek. Forma fosforylowana tyrozyną oddziałuje z kilkoma białkami zawierającymi domenę SH2. EPO-R ulega ekspresji w komórkach erytroidalnych i komórkach progenitorowych erytroidalnych. Opisano trzy izoformy EPO-R, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Izoforma EPOR-F jest najbardziej rozpowszechnioną formą w komórkach erytroleukemii zależnych od EPO i w późnych stadiach progenitorów erytroidalnych. Izoforma EPOR-S i izoforma EPOR-T są dominującymi formami w szpiku kostnym. Izoforma EPOR-T jest najbardziej rozpowszechniona w komórkach progenitorowych erytroidalnych na wczesnym etapie rozwoju. Mutacje w genie EPOR są związane z rodzinną erytrocytozą, która charakteryzuje się podwyższoną masą krwinek czerwonych w surowicy, hemoglobiną i hematokrytem oraz zwiększoną wrażliwością progenitorów erytroidalnych na erytropoetynę.
Specyficzność
Klon BCO-3H2 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym receptor erytopoetyny w ludzkich komórkach. Jego celem jest epitop w 17 aminokwasach od regionu C-końcowego.
Immunogen
Epitop: domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom ludzkiego receptora erytropoetyny.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła EPO-R w zastosowaniach immunohistochemicznych (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła EPO-R w zastosowaniach immunoprecypitacji (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła EPO-R w zastosowaniach immunofluorescencji (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła EPO-R w zastosowaniach Western Blotting (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Anti-EPO-R, klon BCO-3H2, nr kat. MABS1286, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa receptor erytropoetyny i zostało przetestowane do stosowania w immunofluorescencji, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in UT-7 cell lysates.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected EPO-R in 10 µg of UT-7 cell lysates.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~58 kDa; obliczono 55,07 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2b w PBS bez azydku.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2