Kluczowe dokumenty
SAB4500780
Sigma-Aldrich
Anti-EPO-R antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
EPO-R, EPOR, Erythropoietin receptor precursor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
ciąg SMILES
O(C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C40H74O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(41)43-40(42)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-38H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
Klucz InChI
QLXNJYBNAORLFC-CLFAGFIQSA-N
informacje o genach
human ... EPOR(2057)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-EPO-Rwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka EPO-R.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Epo-R.
Zakres immunogenu: 341-390
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Estefanía Vázquez-Méndez et al.
Mediators of inflammation, 2020, 8937657-8937657 (2020-03-19)
Chronic kidney disease (CKD) causes anemia by renal damage. In CKD, the kidney is submitted to hypoxia, persistent inflammation, leading to fibrosis and permanent loss of renal function. Human recombinant erythropoietin (rEPO) has been widely used to treat CKD-associated anemia
Fan Yang et al.
Haematologica, 104(10), 1984-1994 (2019-03-02)
Transmembrane protein 30A (Tmem30a) is the β-subunit of P4-ATPases which function as flippase that transports aminophospholipids such as phosphatidylserine from the outer to the inner leaflets of the plasma membrane to maintain asymmetric distribution of phospholipids. It has been documented
Paul E Constanthin et al.
Development (Cambridge, England), 147(19) (2020-08-09)
Erythropoietin (EPO), the hypoxia-inducible hematopoietic hormone, has well-established neuroprotective/neurotrophic roles in the developing central nervous system and the therapeutic potential of EPO has been widely explored in clinical studies for the treatment of perinatal hypoxic brain lesion, as well as
Min-Soo Kwon et al.
Neurological research, 36(3), 215-223 (2014-02-12)
Even though erythropoietin (EPO) is a neurotropic cytokine that is recognized widely for its role in the development, maintenance, protection, and repair of the nervous system, there are few reports concerning EPO-mediated influences on the glial cells in the central
Dirk Rades et al.
Anticancer research, 34(8), 4351-4355 (2014-07-31)
Long-term results of a study investigating potential prognostic factors for treatment outcomes in patients with stage III esophageal cancer are presented. In 64 patients, the impact of tumor cell expression of erythropoietin (EPO) and erythropoietin-receptor (EPO-R) and ten additional factors
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4500780-100UG4061837744198