SAB5702937
Anti-NOX2/gp91phox Antibody, clone 2Y8W3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AMCBX2,CGD,GP91-1,GP91-PHOX,GP91PHOX,IMD34,NOX2,p91-PHOX,CYBB
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2Y8W3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
65 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.62 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
FHKMVAWMIALHSAIHTIAHLFNVEWCVNARVNNSDPYSVALSELGDRQNESYLNFARKRIKNPEGGLYLAVTLLAGITGVVITLCLILIITSSTKTIRRS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYBB(1536)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)