SAB3501159
Monoclonal Anti-Hemagglutinin [1E7D8] antibody produced in mouse
purified antibody (Protein A)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody (Protein A)
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
influenza A virus (avian | subtype H5N1)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie