SAB3501221
Anti-Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN2) antibody produced in goat
affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
influenza A virus (avian | subtype H5N1)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)