Kluczowe dokumenty
SAB3501219
Sigma-Aldrich
Hemaglutynina przeciw ptasiejgrypie H5N1 (NT)
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
influenza A virus (avian | subtype H5N1)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko hemaglutyninie 2 ptasiej grypy: Wirus grypy typu A stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, zabijając ponad 30 000 osób rocznie w USA. Nowe szczepy wirusa grypy spowodowane dryfem genetycznym i rekombinacją wirusa pojawiają się okresowo, na które ludzie mają niewielką lub żadną odporność, co prowadzi do niszczycielskich pandemii. Wirus grypy typu A może występować u różnych zwierząt; jednak to u ptaków można znaleźć wszystkie podtypy. Podtypy te są klasyfikowane na podstawie kombinacji podtypów hemaglutyniny (HA) i neuraminidazy (NA) glikoprotein płaszcza wirusa. W 1997 r. wirus ptasiej grypy H5N1 został uznany za przyczynę śmierci u 6 z 18 zakażonych pacjentów w Hongkongu. Istniały pewne dowody na rozprzestrzenianie się tego wirusa między ludźmi, ale uważa się, że skuteczność przenoszenia była dość niska. HA wchodzi w interakcje z białkami powierzchniowymi komórek zawierającymi oligosacharydy z końcowymi resztami sialylowymi. Wirus wyizolowany od człowieka zakażonego szczepem H5N1 w 1997 roku mógł wiązać się z oligosacharydami pochodzącymi zarówno od ludzi, jak i ptaków, co wskazuje na jego zdolność do przeskakiwania gatunków.
Immunogen
Przeciwciało przeciwko hemaglutyninie (NT) ptasiej grypy H5N1 zostało wyhodowane przeciwko syntetycznemu peptydowi odpowiadającemu 12 aminokwasom w pobliżu końca aminowego białka hemaglutyniny. Podjęto wysiłki w celu wykorzystania stosunkowo konserwowanych regionów sekwencji wirusowej jako antygenu. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 110-160 hemaglutyniny ptasiej grypy H5N1 (NT).
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko hemaglutyninie 2 ptasiej grypy może być stosowane do wykrywania białka hemaglutyniny ze szczepu H5N1 ptasiej grypy A w teście ELISA. Wykrywa ono 10 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/mL.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)