Kluczowe dokumenty
SAB2701966
Sigma-Aldrich
Anti-GGT1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
D22S732, GGT, GGT 1, GTG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
61 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GGT1(2678)
Powiązane kategorie
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 1 i 226 GGT1 (Uniprot ID#P19440)
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Enzym kodowany przez ten gen katalizuje przeniesienie ugrupowania glutamylowego glutationu na różne aminokwasy i akceptory dipeptydowe. Enzym składa się z łańcucha ciężkiego i łańcucha lekkiego, które pochodzą z pojedynczego białka prekursorowego i jest obecny w tkankach zaangażowanych we wchłanianie i wydzielanie. Enzym ten jest członkiem rodziny białek gamma-glutamylotransferazy, której wielu członków nie zostało jeszcze w pełni scharakteryzowanych, a niektóre z nich mogą reprezentować pseudogeny. Gen ten jest klasyfikowany jako gamma-glutamylotransferaza typu I. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1M Tris, 0,1M Glicyna, 10% Glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)