Kluczowe dokumenty
SAB3500196
Sigma-Aldrich
Anti-CTRP6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CTRP6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
C1q i TNF (czynnik martwicy nowotworów) związane z białkiem 6 (CTRP6/C1QTNF6) to glikoproteina należąca do rodziny białek zawierających globularną domenę podobną do TNF alfa. CTRP6 jest pojedynczym peptydem z krótkim regionem zmiennym, regionem podobnym do kolagenu i C-końcową domeną globularną. CTRP6 ulega ekspresji w ludzkich synowiocytach. W ludzkim chromosomie gen jest zlokalizowany na 22q12.3.
Immunogen
Przeciwciało CTRP6 zostało wyhodowane przeciwko 15 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego CTRP6.
Działania biochem./fizjol.
Białko 6 związane z C1q i TNF (czynnik martwicy nowotworów) (CTRP6) odgrywa główną rolę w metabolizmie kwasów tłuszczowych. CTRP6 fosforyluje AMCK (kinazę białkową aktywowaną 5′-AMP (adenozynomonofosforanem)) i ACC (karboksylazę acetylo-koenzymu A) i aktywuje szlak AMCK-ACC. Poziom ekspresji CTRP6 jest zwiększony w reumatoidalnym zapaleniu stawów. CTRP6 hamuje alternatywny szlak dopełniacza i pomaga w utrzymaniu ciąży. CTRP6 pośredniczy w ektopowej lipogenezie w mioblastach poprzez szlak sygnałowy AdipoR1/Erk/PPARγ (receptor adiponektyny 1/kinazy regulowane sygnałem zewnątrzkomórkowym/receptor gamma aktywowany proliferatorami peroksysomów). CTRP6 ulega nadekspresji w raku wątrobowokomórkowym i stymuluje angiogenezę poprzez szlak Akt (kinaza serynowo-treoninowa). CTRP6 nadaje podatność na cukrzycę typu I. CTRP6 może być kluczowym regulatorem łączącym otyłość z zapaleniem tkanek i insulinoopornością.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500196.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C1q/TNF-related protein 6 (CTRP6) links obesity to adipose tissue inflammation and insulin resistance
Lei X, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 292(36), 14836-14850 (2017)
Lipogenesis in myoblasts and its regulation of CTRP6 by AdipoR1/Erk/PPAR gamma signalling pathway
Wu W, et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 48(6), 509-519 (2016)
Expression of a secretory protein C1qTNF6, a C1qTNF family member, in hepatocellular carcinoma
Takeuchi T, et al.
Analytical Cellular Pathology, 34(3), 113-121 (2011)
Masanori A Murayama et al.
Nature communications, 6, 8483-8483 (2015-09-26)
The complement system is important for the host defence against infection as well as for the development of inflammatory diseases. Here we show that C1q/TNF-related protein 6 (CTRP6; gene symbol C1qtnf6) expression is elevated in mouse rheumatoid arthritis (RA) models.
Wan Lee et al.
FEBS letters, 584(5), 968-972 (2010-01-28)
C1qTNF-related proteins (CTRPs) are involved in diverse processes including metabolism, inflammation host defense, apoptosis, cell differentiation, autoimmunity, hibernation, and organogenesis. However, the physiological role of CTRP6 remains poorly understood. Here we demonstrate that the globular domain of CTRP6 mediates the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SBP3500196-0.05MG4061832167978
SAB3500196-100UG4061832494821