Kluczowe dokumenty
DR1057
Sigma-Aldrich
Mysz anty-SQSTM1 mAb (2C11)
liquid, clone 2C11, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Sequestosome 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C11, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SQSTM1(8878)
mouse ... Sqstm1(18412)
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko SQSTM1.
Rozpoznaje białko SQSTM1 w komórkach HeLa.
To mysie mAb anty-SQSTM1 (2C11) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i immunocytochemii do wykrywania SQSTM1.
Immunogen
NA
Rekombinowany ludzki SQSTM1 o pełnej długości (aa 1-441), wyrażony jako białko GST
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (10 g/ml)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Postać fizyczna
W PBS, pH 7,2.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Komórki HeLa
Inne uwagi
Lee, H,K., et al. 2010. Immunity.32, 227.
Bjorkoy, G., et al. 2009. Methods Enzymol.452, 181.
Ferguson, C,J., Lenk, G,M., and Meisler, M,H., Hum. Mol. Genet.18 4868.
Gal, J., et al. 2009. J. Neurochem.111 1062.
Mardakheh, F,K., et al. 2009.J. Cell Biol.187, 265.
Jung, H,S., et al. 2008. Cell Metab.8, 318.
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emmanouela Kallergi et al.
Nature communications, 13(1), 680-680 (2022-02-05)
The pruning of dendritic spines during development requires autophagy. This process is facilitated by long-term depression (LTD)-like mechanisms, which has led to speculation that LTD, a fundamental form of synaptic plasticity, also requires autophagy. Here, we show that the induction