Kluczowe dokumenty
WH0008878M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SQSTM1 antibody produced in mouse
clone 2C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PDB3, Anti-ZIP3, Anti-p60, Anti-p62, Anti-sequestosome 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SQSTM1(8878)
Immunogen
SQSTM1 (AAH03139.1, 1 a.a. ~ 440 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MASLTVKAYLLGKEDAAREIRRFSFCCSPEPEAEAEAAAGPGPCERLLSRVAALFPALRPGGFQAHYRDEDGDLVAFSSDEELTMAMSYVKDDIFRIYIKEKKECRRDHRPPCAQEAPRNMVHPNVICDGCNGPVVGTRYKCSVCPDYDLCSVCEGKGLHRGHTKLAFPSPFGHLSEGFSHSRWLRKVKHGHFGWPGWEMGPPGNWSPRPPRAGEARPGPTAESASGPSEDPSVNFLKNVGESVAAALSPLGIEVDIDVEHGGKRSRLTPVSPESSSTEEKSSSQPSSCCSDPSKPGGNVEGATQSLAEQMRKIALESEGRPEEQMESDNCSGGDDDWTHLSSKEVDPSTGELQSLQMPESEGPSSLDPSQEGPTGLKEAALYPHLPPEADPRLIESLSQMLSMGFSDEGGWLTRLLQTKNYDIGAALDTIQYSKHPPPL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cytoplasmic Accumulation of Sequestosome 1 (p62) Is a Predictor of Biochemical Recurrence, Rapid Tumor Cell Proliferation, and Genomic Instability in Prostate Cancer.
Burdelski C
Clinical Cancer Research (2015)
Matthew Cohen et al.
The journal of obstetrics and gynaecology research, 46(8), 1282-1291 (2020-05-29)
Obesity has been associated with changes in autophagy and its increasing prevalence among pregnant women is implicated in higher rates of placental-mediated complications of pregnancy such as pre-eclampsia and intrauterine growth restriction. Autophagy is involved in normal placentation, thus changes
Expression analysis of LC3B and p62 indicates intact activated autophagy is associated with an unfavorable prognosis in colon cancer
Monique Niklaus
Oncotarget (2017)
p62/SQSTM1 functions as a signaling hub and an autophagy adaptor.
Katsuragi Y
FEBS Journal (2015)
Sabina Berezowska et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1560, 189-194 (2017-02-06)
Autophagy is a highly conserved cellular mechanism of "self digestion," ensuring cellular homeostasis, and playing a role in many diseases including cancer. As a stress response mechanism, it may also be involved in cellular response to therapy.LC3 and Sequestosome 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0008878M1-100UG4061832750392