Kluczowe dokumenty
MABN130
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SQSTM1, klon 20F1.1
clone 20F1.1, from mouse
Synonim(y):
Sequestosome-1, EBI3-associated protein of 60 kDa, EBIAP, p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, Ubiquitin-binding protein p62
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
20F1.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SQSTM1(8878)
Opis ogólny
Białko wiążące ubikwitynę p62, znane również jako Sequestosome-1 (SQSTM1), jest wielofunkcyjnym białkiem, które wiąże ubikwitynę i reguluje aktywację szlaku sygnałowego czynnika jądrowego kappa-B (NF-κB). Białko to działa jako białko rusztowania/adaptora w połączeniu z czynnikiem 6 związanym z receptorem TNF, pośrednicząc w aktywacji NF-κB w odpowiedzi na sygnały poprzedzające. Defekty p62/SQSTM1 są przyczyną choroby Pageta kości (PDB), metabolicznej choroby kości wpływającej na szkielet osiowy i charakteryzującej się ogniskowymi obszarami zwiększonego i zdezorganizowanego obrotu kostnego z powodu aktywowanych osteoklastów
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu SQSTM1.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło SQSTM1 w ludzkim wzgórzu i ludzkiej tkance móżdżku.
Przeciwciało anty-SQSTM1, klon 20F1.1 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które celuje w p62 i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SQSTM1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~60 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej szczura
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1