SAB2702246
Monoclonal Anti-Cre recombinase antibody produced in mouse
clone GT10212, affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT10212, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39kDa
stężenie
1mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Zastosowanie