Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2702268
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-5-HydroxymethylCytosine / 5-hmC antibody produced in mouse
clone GT13612, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT13612, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1mg/mL
metody
dot blot: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunohistochemistry: suitable
methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
The immunogen used to generate this antibody corresponds to 5-HydroxymethylCytosine / 5-hmC
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: Dot: Assay-dependent dilution, IHC-Fr: Assay-dependent dilution, IHC-P: 1:100-1:1000, MeDIP: Assay-dependent dilution. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Inne uwagi
Purification: Affinity purified by Protein G
Postać fizyczna
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1