ZRB1966
Anti-Cre Recombinase Antibody, clone 1J11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Recombinase cre
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1J11, recombinant monoclonal
opis
1J11 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 38.54 kDa
observed mol wt ~40 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
bacteria
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bacterial ... LacZ(945006)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with recombinant Cre Recombinase.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected His/T7 tagged recombinant Cre Recombinase expressed in E.coli.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Cre Recombinase peptide with a KD of 7.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Serial dilutions from a representative lot detected recombinant Cre Recombianase.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting with recombinant Cre Recombinase.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected His/T7 tagged recombinant Cre Recombinase expressed in E.coli.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1