Kluczowe dokumenty
SAB2702025
Sigma-Aldrich
Anti-ABCB1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
GP170, MDR1, P-GP, PGY1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
142 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.4 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:3000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ABCB1(5243)
Opis ogólny
ABCB1 (ATP-binding cassette, subfamily B 1 gene) jest również znany jako gen oporności wielolekowej 1 (MDR1). MDR1 koduje glikoproteinę P 170 (P-gp), która ulega ekspresji na wysokim poziomie w różnych komórkach i powierzchniach nabłonkowych, w tym w nabłonku przewodu pokarmowego. Gen ABCB1 znajduje się na ludzkim chromosomie 7q.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 1 i 45 glikoproteiny P
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
ABCB1 (ATP-binding cassette, subfamily B 1 gene) lub P-glikoproteina 170 (P-gp) uczestniczy w rozwoju nowotworów, zwłaszcza w kancerogenezie jelita grubego. Kodowana P-gp chroni organizm przed toksynami środowiskowymi i ksenobiotykami.
Związane z błoną białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transporterów kaset wiążących ATP (ABC). Białka ABC transportują różne cząsteczki przez błony zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Geny ABC są podzielone na siedem różnych podrodzin (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Białko to należy do podrodziny MDR/TAP. Członkowie podrodziny MDR/TAP są zaangażowani w oporność wielolekową. Białko kodowane przez ten gen jest zależną od ATP pompą wypływu leków dla związków ksenobiotycznych o szerokiej specyficzności substratowej. Jest ono odpowiedzialne za zmniejszoną akumulację leków w komórkach opornych na wiele leków i często pośredniczy w rozwoju oporności na leki przeciwnowotworowe. Białko to funkcjonuje również jako transporter w barierze krew-mózg. [dostarczone przez RefSeq]
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,025% ProClin 300.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association between MDR1 C3435T polymorphism and colorectal cancer risk.
Shan-Shan J and Wei-Juan S
Medicine, 96(51), e9428-e9428 (2017)
MDR1 gene polymorphisms are associated with ulcerative colitis in a cohort of Serbian patients with inflammatory bowel disease.
Dragana M, et al.
PLoS ONE, 13(3), e0194536-e0194536 (2018)
Yuanwei Pan et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 330, 1106-1117 (2020-11-16)
Multidrug resistance (MDR) of cancer stem cells (CSCs) is a major hurdle to chemotherapy, and it is very important to develop CSCs-specific targeted nanocarriers for the treatment of drug resistant CSCs. In this work, we developed CSCs-specific targeted mSiO2-dPG nanocarriers
Koichi Shoji et al.
Oncology reports, 32(1), 65-70 (2014-05-21)
Fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) is thought to mediate an important signaling pathway between prostate epithelial cells and stromal cells for maintenance of homeostasis in normal prostate tissue. Abnormalities of FGFR2 have been shown in advanced prostate cancer or
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2702025-100UL4061837281662