Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA002199
Sigma-Aldrich
Anti-ABCB1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ATP-binding cassette sub-family B member 1, Anti-CD243 antigen, Anti-Multidrug resistance protein 1, Anti-P-glycoprotein 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
IAHRLSTVRNADVIAGFDDGVIVEKGNHDELMKEKGIYFKLVTMQTAGNEVELENAADESKSEIDALEMSSNDSRSSLIRKRSTRRSVRGSQAQDRKLSTKEALDE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCB1(5243)
Immunogen
Multidrug resistance protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ABCB1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
ABCB1 (ATP binding cassette subfamily B member 1), członek nadrodziny białek transportujących wiążących ATP, koduje pompę wypływu o szerokiej specyficzności (glikoproteinę P). Działa jako główny bramkarz w barierze krew-mózg (BBB), chroniąc ośrodkowy układ nerwowy przed gromadzeniem się wielu toksycznych ksenobiotyków i leków. Reguluje również układ podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA). Ogranicza wewnątrzmózgową drogę dla hormonów glukokortykoidowych w celu modulowania aktywności układu podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy (HPA).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86070
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Trumpi et al.
Journal of Cancer, 6(11), 1079-1086 (2015-10-31)
Active efflux of irinotecan by ATP-binding cassette (ABC)-transporters, in particular ABCB1 and ABCG2, is a well-established drug resistance mechanism in vitro and in pre-clinical mouse models, but its relevance in colorectal cancer (CRC) patients is unknown. Therefore, we assessed the
Christoph K Thoeringer et al.
Psychoneuroendocrinology, 32(8-10), 1028-1040 (2007-09-21)
The multidrug-resistance gene 1-type p-glycoprotein (MDR1 p-gp) is a major gate-keeper at the blood-brain barrier (BBB), protecting the central nervous system from accumulation of toxic xenobiotics and drugs. In addition, MDR1 p-gp has been found to control the intracerebral access
Marianne B Müller et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 28(11), 1991-1999 (2003-07-31)
Multidrug-resistance gene 1-type P-glycoproteins (ABCB1-type P-gps) protect the brain against the accumulation of many toxic xenobiotics and drugs. We recently could show that the access of the endogenous glucocorticoids corticosterone and cortisol to the brain are regulated by ABCB1-type P-gps
Silke Vogelgesang et al.
Pharmacogenetics, 12(7), 535-541 (2002-10-03)
Deposition of the beta-amyloid peptide (Abeta) in the brain occurs during normal ageing and is substantially accelerated in patients with Alzheimer's disease. Since Abeta is continuously produced in the brain, it has been suggested that a clearance mechanism should exist
Yandong Lu et al.
International journal of molecular medicine, 39(4), 993-1000 (2017-03-06)
The development of multidrug resistance (MDR) remains a major limitation to successful chemotherapy in osteosarcoma. Preventing the introduction of MDR has been a research hotspot in clinical and investigational oncology. The aim of this study was to evaluate the preventive effects