Kluczowe dokumenty
SAB1403023
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ABCG2 antibody produced in mouse
clone 1G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ABC15, ABCP, BCRP, BCRP1, BMDP, CD338, CDw338, EST157481, MGC102821
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCG2(9429)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Związane z błoną białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transporterów ABC (ATP-binding cassette). Białka ABC transportują różne cząsteczki przez błony zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Geny ABC są podzielone na siedem różnych podrodzin (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Białko to należy do podrodziny White. Alternatywnie określane jako białko oporności na raka piersi, białko to funkcjonuje jako transporter ksenobiotyków, który może odgrywać główną rolę w oporności wielolekowej. Prawdopodobnie służy jako komórkowy mechanizm obronny w odpowiedzi na ekspozycję na mitoksantron i antracyklinę. Znaczną ekspresję tego białka zaobserwowano w łożysku, co może sugerować potencjalną rolę tej cząsteczki w tkance łożyska. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ABCG2 (NP_004818.2, 156 a.a. ~ 265 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EKNERINRVIQELGLDKVADSKVGTQFIRGVSGGERKRTSIGMELITDPSILFLDEPTTGLDSSTANAVLLLKRMSKQGRTIIFSIHQPRYSIFKLFDSLTLASGRLM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tadashi Namisaki et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(12), 2033-2040 (2014-09-19)
Targeted chemotherapy for hepatocellular carcinoma (HCC) is impaired by intrinsic and/or acquired drug resistance. Because drugs used in HCC therapy (e.g., anthracyclines or the tyrosine kinase inhibitor sorafenib) are substrates of uptake and/or efflux transporters, variable expression of these transporters