Kluczowe dokumenty
SAB2501598
Sigma-Aldrich
Anti-CD244 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-2B4, Anti-NAIL, Anti-NKR2B4, CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD244(51744)
Immunogen
Peptyd o sekwencji EFLTIpYEDVKD, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_057466.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yoshihiro Ohue et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(19), 5052-5063 (2014-08-16)
The cancer/testis antigen XAGE1 (GAGED2a) is expressed in approximately 40% of advanced lung adenocarcinomas. We investigated the clinical relevance of the XAGE1 (GAGED2a) immune responses in patients with advanced lung adenocarcinoma. The XAGE1 (GAGED2a) antigen expression and EGFR mutation were
Natasja Nielsen et al.
Immunology, 142(4), 581-593 (2014-03-29)
Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease characterized by chronic inflammation and synovial hyperplasia leading to progressive joint destruction. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) are central components of the aggressive, tumour-like synovial structure termed pannus, which invades the joint space and cartilage.