Kluczowe dokumenty
SAB2500777
Sigma-Aldrich
Anti-Peroxiredoxin 2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HGNC:9353, Anti-MGC4104, Anti-NKEFB, Anti-PRDX2, Anti-PRP
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human, rat, mouse
citations:
1
metody:
ELISA: suitable
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDX2(7001)
Immunogen
Peptide with sequence C-NVDDSKEYFSKHN from the C Terminus of the protein sequence according to NP_005800.3; NP_859427.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shabnam Massah et al.
PloS one, 9(5), e97535-e97535 (2014-05-14)
Regulatory elements for the mouse growth hormone (GH) gene are located distally in a putative locus control region (LCR) in addition to key elements in the promoter proximal region. The role of promoter DNA methylation for GH gene regulation is