CLS4486
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, individually paper/plastic wrapped
capacity 2 mL
Synonim(y):
pipety, pipety serologiczne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
subdivision
opakowanie
case of 1000
bag of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 4486
zakres pomiaru
accuracy: 0.01 mL
Długość
277 mm
pojemność
2 mL
Śr. wewn. końcówki
0.082 in.
kolor
green color-coded stripe
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Color-coding on paper allows easy size identification.
- Paper/plastic wrap allows full view
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile, individually wrapped and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Lot numbers printed on each pipet wrapper
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)