Kluczowe dokumenty
SAB2501424
Sigma-Aldrich
Anti-IGF1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IGF1A, Anti-IGFI, Anti-OTTHUMP00000195084, Insulin-like growth factor 1, Insulin-like growth factor 1 (somatomedin C)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGF1(3479)
Opis ogólny
Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF1) jest białkiem o pojedynczym łańcuchu polipeptydowym z trzema mostkami dwusiarczkowymi. Jest produkowany głównie przez wątrobę i wiele tkanek pozawątrobowych. IGF1 występuje w prawidłowych i nowotworowych piersiach. Gen IGF1 ma długość 84779 bp i składa się z 6 różnych eksonów. Gen IGF-1 znajduje się na ludzkim chromosomie 12q23.2.
Immunogen
Peptyd o sekwencji RSVRAQRHTD, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_001104753.1; NP_001104754.1; NP_001104755.1; NP_000609.1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-IGF1 wyprodukowane u kozy zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Białko insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF1) jest niezbędne dla rozwoju dzieci i dorosłych. Odgrywa kluczową rolę w ogólnych procesach anabolicznych. IGF1 uczestniczy w różnicowaniu i proliferacji komórek. Odgrywa kluczową rolę w osteogenezie, naprawie mięśni i przeroście po urazie. IGF1 jest również zaangażowany w wytwarzanie aksonów w nerwach i regenerację nerwu po urazie niedokrwiennym. Wiadomo, że bierze udział w klinicznych następstwach karłowatości Larona. IGF1 jest wymagany do prawidłowego rozwoju piersi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Ouni et al.
The pharmacogenomics journal, 16(1), 102-106 (2015-04-15)
Short children using growth hormone (GH) to accelerate their growth respond to this treatment with a variable efficacy. The causes of this individual variability are multifactorial and could involve epigenetics. Quantifying the impact of epigenetic variation on response to treatments
T L Wise
Genes, brain, and behavior, 16(2), 241-249 (2016-09-20)
Fragile X syndrome (FXS) is an inherited form of intellectual disability that is usually caused by expansion of a polymorphic CGG repeat in the 5' untranslated region of the X-linked FMR1 gene, which leads to hypermethylation and transcriptional silencing. Two
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2501424-100UG4061833235430