Key Documents
SAB3600001
Anti-IGF-1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Insulin-like Growth Factor-I
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Zastosowanie
research pathology
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IGF1(3479)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1