Kluczowe dokumenty
SAB2501175
Sigma-Aldrich
Anti-MARCH10 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ35757, Anti-MARCH-X, Anti-RNF190, membrane-associated ring finger (C3HC4) 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, bovine, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Związane z błoną białko RING-CH typu finger 10 (MARCH 10) jest niekanonicznym członkiem rodziny MARCH. Ulega ekspresji w cytozolu, rozwijających się spermatydach i wydłużonych spermatydach. Gen MARCH10 jest zmapowany na ludzkim chromosomie w 17q23.2.
Immunogen
Peptyd o sekwencji CSRNYPQPRTEE, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_001094345.1; NP_689811.2.
Działania biochem./fizjol.
Związany z błoną palec typu RING-CH 10 (MARCH 10) może uczestniczyć w organizacji i utrzymaniu wici plemników.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej Tris z 0,02% azydkiem sodu i 0,5% albuminą surowicy bydlęcej.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zihong Kang et al.
Theriogenology, 128, 8-16 (2019-02-04)
Membrane-associated ring-CH-type finger 1 (MARCH1), which mediates the ubiquitination of CD86 and MHC class II proteins, plays crucial roles in ruminant fecundity. To completely explore the functions of MARCH1 in goat reproduction, the mRNA expression of this gene were investigated
Ambroise Wonkam et al.
Clinical and translational medicine, 10(4), e152-e152 (2020-09-09)
Sickle cell anemia (SCA) is a clinically heterogeneous, monogenic disorder. Medical care has less-than-optimal impact on clinical outcomes in SCA in Africa due to several factors, including patient accessibility, poor access to resources, and non-availability of specific effective interventions for