Merck
934127
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink SilkGel -Vis/405nm SPS crosslinking kit, low endotoxin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.28
opis
low endotoxin
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
The low endotoxin TissueFab® bioink SilkGel -Vis/405nm SPS crosslinking kit can be used to bioprint cell-laden hydrogels in the desired shape without any supporting material. This bioink can be crosslinked in one step using exposure to 405 nm light for further culture and maturation of cells for tissue engineering and regenerative medicine applications.
Zastosowanie
Currently, there is a need for high-quality, commercially available ready-to-use bioink formulations to enable the reproducible fabrication of synthetic tissues and organs by 3D Bioprinting
  • drug discovery
  • in-vitro disease models
  • regenerative medicine-cell
  • cultured meat
Cechy i korzyści
  • Bioprinting models replicate biology for drug discovery and in vivo applications
  • Sterile, low endotoxin
  • Batch control offers reproducible models for preclinical toxicology testing and drug screening
  • Extended shelf-life & stability
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • TissueFab® bioink SilkGel -Vis/405nm, low endotoxin
  • TissueFab® Sodium Persulfate Solution, low endotoxin
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)