Kluczowe dokumenty
SAB2108843
Sigma-Aldrich
Anti-POLQ (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CP25, HHO.C8, HOX3, HOX3C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
180 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, bovine, guinea pig, rabbit, horse, canine, rat, human
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLQ(10721)
Opis ogólny
POLQ belongs to the DNA polymerase type-A family. POLQ could be involved in the repair of interstrand cross-links.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human POLQ
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GHSFSFTSSDDIAEVLFLELKLPPNREMKNQGSKKTLGSTRRGIDNGRKL
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)