Kluczowe dokumenty
SAB5700800
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CPT1Aprodukowane u królików
Synonim(y):
CPT1, CPT1-L, CPT1A, L-CPT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
86
88
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
0.83 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPT1A(1374)
Opis ogólny
Mitochondrialne utlenianie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych jest inicjowane przez sekwencyjne działanie palmitoilotransferazy karnitynowej I (która znajduje się w błonie zewnętrznej i jest nietrwała dla detergentów) i palmitoilotransferazy karnitynowej II (która znajduje się w błonie wewnętrznej i jest stabilna dla detergentów), wraz z translokazą karnityna-acylokarnityna. CPT I jest kluczowym enzymem w zależnym od karnityny transporcie przez wewnętrzną błonę mitochondrialną, a jego niedobór skutkuje zmniejszoną szybkością beta-oksydacji kwasów tłuszczowych. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 497-756 ludzkiego CPT1A (NP_001027017.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)