Kluczowe dokumenty
SAB2501194
Sigma-Aldrich
Anti-CPT1C antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CATL1, Anti-CPT1P, Anti-CPTIC, Anti-FLJ23809, carnitine palmitoyltransferase 1C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPT1C(126129)
Immunogen
Peptyd o sekwencji CKSSTKTDSHRLGQH, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_689572.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej Tris z 0,02% azydkiem sodu i 0,5% albuminą surowicy bydlęcej.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xavier Roa-Mansergas et al.
Scientific reports, 8(1), 6997-6997 (2018-05-05)
Human mesenchymal stem cells (hMSCs) are widely used in regenerative medicine. In some applications, they must survive under low nutrient conditions engendered by avascularity. Strategies to improve hMSCs survival may be of high relevance in tissue engineering. Carnitine palmitoyltransferase 1 C
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2501194-100UG4061837685170