Kluczowe dokumenty
SAB2102720
Sigma-Aldrich
Anti-XBP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-TREB5, Anti-X-box binding protein 1, Anti-XBP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XBP1(7494)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego XBP1
Działania biochem./fizjol.
XBP1 jest czynnikiem transkrypcyjnym, który reguluje geny MHC klasy II poprzez wiązanie się z elementem promotora określanym jako X box. XBP1 jest białkiem bZIP, które zostało również zidentyfikowane jako komórkowy czynnik transkrypcyjny wiążący się ze wzmacniaczem w promotorze wirusa białaczki komórek T typu 1. Może zwiększać ekspresję białek wirusowych, działając jako partner wiążący DNA wirusowego transaktywatora. Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny, który reguluje geny MHC klasy II poprzez wiązanie się z elementem promotora określanym jako X box. Produktem tego genu jest białko bZIP, które zostało również zidentyfikowane jako komórkowy czynnik transkrypcyjny wiążący się ze wzmacniaczem w promotorze wirusa białaczki komórek T typu 1. Może zwiększać ekspresję białek wirusowych, działając jako partner wiążący DNA wirusowego transaktywatora. Stwierdzono, że po nagromadzeniu niesfałdowanych białek w retikulum endoplazmatycznym (ER), mRNA tego genu jest przetwarzane do postaci aktywnej przez niekonwencjonalny mechanizm splicingu, w którym pośredniczy endonukleaza wymagająca enzymu inozytolu 1 (IRE1). Wynikająca z tego utrata 26 nt ze splicowanego mRNA powoduje przesunięcie ramki i izoformę XBP1(S), która jest funkcjonalnie aktywnym czynnikiem transkrypcyjnym. Izoforma kodowana przez niesplicowany mRNA, XBP1(U), ulega konstytutywnej ekspresji i uważa się, że działa jako regulator ujemnego sprzężenia zwrotnego XBP1(S), który wyłącza transkrypcję genów docelowych podczas fazy regeneracji stresu ER. Pseudogen XBP1 został zidentyfikowany i zlokalizowany na chromosomie 5.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TQSCSSNALPQSLPAWRSSQRSTQKDPVPYQPPFLCQWGRHQPSWKPLMN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rafael Moreno-Gómez-Toledano et al.
Biomolecules, 11(10) (2021-10-24)
Bisphenol A (BPA) is a widespread endocrine disruptor affecting many organs and systems. Previous work in our laboratory demonstrated that BPA could induce death due to necroptosis in murine aortic endothelial cells (MAECs). This work aims to evaluate the possible
Manish Sharma et al.
The Journal of general virology, 98(5), 1027-1039 (2017-05-26)
Endoplasmic reticulum (ER) stress and autophagy are key cellular responses to RNA virus infection. Recent studies have shown that Japanese encephalitis virus (JEV)-induced autophagy negatively influences virus replication in mouse neuronal cells and embryonic fibroblasts, and delays virus-induced cell death.
Jinhua Wang et al.
Cancer medicine, 6(1), 275-287 (2016-12-29)
FOXC1 is a member of Forkhead box transcription factors that participates in embryonic development and tumorigenesis. Our previous study demonstrated that FOXC1 was highly expressed in triple-negative breast cancer. However, it remains unclear what is the relation between FOXC1 and
S Ezquerro et al.
International journal of obesity (2005), 44(2), 475-487 (2019-07-22)
Bariatric surgery improves nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH), but the underlying mechanisms remain elusive. We evaluated the potential role of ghrelin isoforms in the amelioration of hepatic inflammation after sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass (RYGB).
Vignesh Srinivasan et al.
iScience, 23(1), 100790-100790 (2020-01-07)
USP14 is a deubiquitinating enzyme associated with the proteasome important for protein degradation. Here we show that upon proteasome inhibition or expression of the mutant W58A-USP14, association of USP14 with the 19S regulatory particle is disrupted. MS-based interactomics revealed an