Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700037
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ATF6produkowane u królików
Synonim(y):
ACHM7, ATF6, ATF6A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
74
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.01 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATF6(22926)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny, który aktywuje geny docelowe dla odpowiedzi na niesfałdowane białko (UPR) podczas stresu retikulum endoplazmatycznego (ER). Chociaż jest to czynnik transkrypcyjny, białko to jest niezwykłe, ponieważ jest syntetyzowane jako białko transbłonowe, które jest osadzone w ER. Działa jako czujnik/przekaźnik stresu ER, a po proteolizie wywołanej stresem ER działa jako jądrowy czynnik transkrypcyjny poprzez cis-działający element odpowiedzi na stres ER (ERSE), który jest obecny w promotorach genów kodujących chaperony ER. Białko to zostało zidentyfikowane jako czynnik przetrwania dla spokojnych, ale nie proliferacyjnych komórek raka płaskonabłonkowego. Istnieją sprzeczne doniesienia na temat związku polimorfizmów w tym genie z cukrzycą w różnych populacjach, ale inny polimorfizm został powiązany z podwyższonym poziomem cholesterolu w osoczu. Uważa się również, że gen ten jest potencjalnym celem terapeutycznym w mukowiscydozie.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-190 ludzkiego ATF6 (NP_031374.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700037-100UL4065265167826