Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700519
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-IRE1alfa-S724wytwarzane u królika
Synonim(y):
ERN1, IRE1, IRE1P, IRE1a, hIRE1p
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
109
6
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.13 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer724)
informacje o genach
human ... ERN1(2081)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen to ER to nucleus signalling 1 protein, ludzki homolog produktu genu Ire1 drożdży. Białko to posiada wewnętrzną aktywność kinazy i aktywność endorybonukleazy i jest ważne w zmianie ekspresji genów w odpowiedzi na sygnały stresu oparte na retikulum endoplazmatycznym.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym s724 ludzkiego IRE1alfa.
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)