Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1403792
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERN1 antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ30999, IRE1, IRE1P, MGC163277, MGC163279
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERN1(2081)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen to ER to nucleus signalling 1 protein, ludzki homolog produktu genu Ire1 drożdży. Białko to posiada wewnętrzną aktywność kinazy i aktywność endorybonukleazy i jest ważne w zmianie ekspresji genów w odpowiedzi na sygnały stresu oparte na retikulum endoplazmatycznym. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ERN1 (AAC25991, 401 a.a. ~ 500 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EEVINLVDQTSENAPTTVSRDVEEKPAHAPARPEAPVDSMLKDMATIILSTFLLIGWVAFIITYPLSMHQQQQLQHQQFQKELEKIQLLQQQQQLPFHP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)