Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZRB1072
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-IRE-1α (Ser724) Antibody, clone 1M2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Anty-HIRE1p, Anty-IRE1, Anty-IRE1P, Anty-IRE1a
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1M2, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 109.74 kDa
observed mol wt ~110 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer724)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon IM2 jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa kinazę serynowo-treoninową/endorybonukleazę IRE1 (IRE-1a) fosforylowaną na serynie 724.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 10 aminokwasom otaczającym fosfoserynę 724 z C-końcowej domeny cytoplazmatycznej ludzkiej kinazy serynowo-treoninowej/endorybonukleazy IRE1 (IRE-1a).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HeLa traktowanych kalikuliną A.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło lizat fosfo-IRE-1a (Ser724) z komórek NIH3T3 traktowanych kalikuliną A (50 nM; 30 min.).
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-IRE-1a (Ser724) w nietraktowanych NIH3T3 i NIH3T3 traktowanych kalikuliną A.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd IRE-1a (fosfo Ser724) z KD 9,5 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-IRE-1a (Ser724) w komórkach C2C12.
Test hamowania peptydem: Wykrywanie pasma docelowego w lizacie z komórek NIH3T3 traktowanych 50 nM kalikuliną A było uniemożliwione przez wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii fosfo-IRE-1a (Ser724) fosfopeptydem immunogenu, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-phospho-IRE-1a (Ser724), klon 1M2 10889, nr kat. ZRB1072, jest króliczym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko fosfo-IRE1a (Ser724) i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii, testach hamowania peptydowego i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Kinaza serynowo-treoninowa/endorybonukleaza IRE1 (UniProt: O75460; znany również jako Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, Inositol-requiring protein 1, hIRE1p, Ire1-alpha, IRE 1a) jest kodowany przez gen ERN1 (znany również jako IRE1) (Gene ID: 2081) u człowieka. IRE1a jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-18), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej domenę lumenalną (aa 19-443), domenę transbłonową (aa 444-464) i długą domenę cytoplazmatyczną (aa 465-977). Służy jako kinaza serynowo-treoninowa i endorybonukleaza, która działa jako kluczowy czujnik odpowiedzi na niesfałdowane białko retikulum endoplazmatycznego (UPR). Aktywność IRE1 może indukować zarówno ochronne UPR, jak i apoptotyczne zdarzenia sygnalizacyjne. W niestresowanych komórkach domena luminalna retikulum endoplazmatycznego jest utrzymywana w nieaktywnym stanie monomerycznym poprzez wiązanie z chaperonem retikulum endoplazmatycznego HSPA5/BiP. Nagromadzenie nieprawidłowo sfałdowanych białek w retikulum endoplazmatycznym powoduje uwolnienie HSPA5/BiP, co pozwala domenie luminalnej na homodimeryzację i promowanie autofosforylacji domeny kinazy, a następnie aktywację jej aktywności endorybonukleazy. Wykazano, że jego aktywność endorybonukleazy jest specyficzna dla mRNA XBP1 i wycina 26 nukleotydów z mRNA XBP1. Powstały splicowany transkrypt XBP1 koduje białko aktywatora transkrypcji, które reguluje ekspresję genów docelowych UPR. Wykazano, że IRE1a indukuje przejściową sygnalizację stresu ER i nadaje efekt ochronny przed patologiczną przebudową serca myszy wywołaną przeciążeniem ciśnieniowym. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Steiger, D., et al (2018). J. Biol. Chem. 293(25); 9652-9661).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)