Kluczowe dokumenty
SAB2108735
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM72
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MG53
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rat, human, bovine, pig
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_001008274
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM72(493829)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human TRIM72
Działania biochem./fizjol.
TRIM72 belongs to the TRIM/RBCC family. It contains 1 B box-type zinc finger and 1 B30.2/SPRY domain and 1 RING-type zinc finger. The function of TRIM72 remains unknown.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: LEELTFDPSSAHPSLVVSSSGRRVECSEQKAPPAGEDPRQFDKAVAVVAH
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clothilde Philouze et al.
PloS one, 16(2), e0245179-e0245179 (2021-02-11)
In type 2 diabetes (T2D), both muscle and liver are severely resistant to insulin action. Muscle insulin resistance accounts for more than 80% of the impairment in total body glucose disposal in T2D patients and is often characterized by an