Kluczowe dokumenty
HPA023122
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM72 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Tripartite motif-containing protein 72
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
sekwencja immunogenna
LKTQLPQQKLQLQEACMRKEKSVAVLEHQLVEVEETVRQFRGAVGEQLGKMRVFLAALEGSLDREAERVRGE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM72(493829)
Opis ogólny
Gen TRIM72 (tripartite motif containing 72) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16p11 i należy do rodziny białek TRIM (tripartite motif). Białko posiada dwa motywy wiążące Zn2+.
Immunogen
Tripartite motif-containing protein 72 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TRIM72 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko TRIM72 (tripartite motif containing 72) bierze udział w gojeniu ran i bliznowaceniu poprzez regulację migracji komórek i modulację różnicowania miofibroblastów. Mięśniowy TRIM72 jest ligazą E3 i jest odpowiedzialny za ubikwitynację substratu receptora insuliny 1 (IRS-1) podczas miogenezy szkieletowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76053
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frances A Lemckert et al.
Cardiovascular research, 110(2), 178-187 (2016-01-23)
Mitsugumin-53 (MG53/TRIM72) is an E3-ubiquitin ligase that rapidly accumulates at sites of membrane injury and plays an important role in membrane repair of skeletal and cardiac muscle. MG53 has been implicated in cardiac ischaemia-reperfusion injury, and serum MG53 provides a
Nga Nguyen et al.
The Journal of biological chemistry, 289(6), 3209-3216 (2013-12-18)
The striated muscle-specific mitsugumin 53 (MG53) is a novel E3 ligase that induces the ubiquitination of insulin receptor substrate 1 (IRS-1) during skeletal myogenesis, negatively regulating insulin-like growth factor and insulin signaling. Here we show that focal adhesion kinase (FAK)
Haichang Li et al.
The Journal of biological chemistry, 290(40), 24592-24603 (2015-08-26)
Cell membrane repair is an important aspect of physiology, and disruption of this process can result in pathophysiology in a number of different tissues, including wound healing, chronic ulcer and scarring. We have previously identified a novel tripartite motif family
Leigh B Waddell et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 70(4), 302-313 (2011-03-18)
Mutations in dysferlin cause an inherited muscular dystrophy because of defective membrane repair. Three interacting partners of dysferlin are also implicated in membrane resealing: caveolin-3 (in limb girdle muscular dystrophy type 1C), annexin A1, and the newly identified protein mitsugumin
Chuanxi Cai et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 13830-13839 (2015-04-15)
Zinc is an essential trace element that participates in a wide range of biological functions, including wound healing. Although Zn(2+) deficiency has been linked to compromised wound healing and tissue repair in human diseases, the molecular mechanisms underlying Zn(2+)-mediated tissue