Kluczowe dokumenty
SAB2108562
Sigma-Aldrich
Anti-CHGA
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CGA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, rat, rabbit, horse, guinea pig, mouse
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_001275
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHGA(1113)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego CHGA
Działania biochem./fizjol.
CHGA jest członkiem rodziny chromogranin/sekretogranin neuroendokrynnych białek wydzielniczych. Występuje w pęcherzykach wydzielniczych neuronów i komórek endokrynnych. Produkt tego genu jest prekursorem trzech biologicznie aktywnych peptydów: wazostatyny, pankreastatyny i parastatyny. Peptydy te działają jako autokrynne lub parakrynne negatywne modulatory układu neuroendokrynnego. Inne peptydy, w tym chromostatyna, beta-granina, WE-14 i GE-25, również pochodzą z białka o pełnej długości. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny chromogranin/sekretogranin neuroendokrynnych białek wydzielniczych. Występuje w pęcherzykach wydzielniczych neuronów i komórek endokrynnych. Produkt tego genu jest prekursorem trzech biologicznie aktywnych peptydów: wazostatyny, pankreastatyny i parastatyny. Peptydy te działają jako autokrynne lub parakrynne negatywne modulatory układu neuroendokrynnego. Inne peptydy, w tym chromostatyna, beta-granina, WE-14 i GE-25, również pochodzą z białka o pełnej długości. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny chromogranin/sekretogranin neuroendokrynnych białek wydzielniczych. Występuje w pęcherzykach wydzielniczych neuronów i komórek endokrynnych. Produkt tego genu jest prekursorem trzech biologicznie aktywnych peptydów: wazostatyny, pankreastatyny i parastatyny. Peptydy te działają jako autokrynne lub parakrynne negatywne modulatory układu neuroendokrynnego. Inne peptydy, w tym chromostatyna, beta-granina, WE-14 i GE-25, również pochodzą z białka o pełnej długości. Nie wykazano jednak aktywności biologicznej tych cząsteczek.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DSLEAGLPLQVRGYPEEKKEEEGSANRRPEDQELESLSAIEAELEKVAHQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)