Kluczowe dokumenty
SAB4501900
Sigma-Aldrich
Anti-MMP-13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Collagenase 3, MMP-13, MMP13, Matrix metalloproteinase-13
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP13(4322)
Opis ogólny
Metaloproteinazy macierzy (MMP) to klasa zewnątrzkomórkowych i związanych z błoną proteaz. MMP13 (metalopeptydaza macierzy 13) jest mapowana na ludzki chromosom 11q14.3-23.2.
Przeciwciało anty-MMP-13 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MMP-13.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego MMP-13.
Zakres immunogenu: 10-59
Działania biochem./fizjol.
MMP13 (metalopeptydaza macierzy 13) uczestniczy w przebudowie tkanek, zapaleniu, wydzielaniu cytokin i aktywacji. Odgrywa również ważną rolę w ostrym uszkodzeniu płuc, infekcjach wirusowych i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Mutacja w MMP13 powoduje dysplazję spondyloepimetafizyczną typu missouri (SEMDMO).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Induction of the Matrix Metalloproteinase 13 Gene in Bronchial Epithelial Cells by Interferon and Identification of its Novel Functional Polymorphism
Mashimo Y, et al.
Inflammation, 39(3), 949-962 (2016)
MMP13 mutation causes spondyloepimetaphyseal dysplasia, Missouri type (SEMD(MO).
Kennedy AM, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 115(10), 2832-2842 (2005)
Tiago Nicoliche et al.
PloS one, 15(3), e0230228-e0230228 (2020-03-13)
This study was designed to evaluate the anti-inflammatory effects of a curcumin treatment on the knee of rats with induced osteoarthritis. Fifteen adult rats were used and divided in three groups: the osteoarthritis group (OAG), control group (CG-without induction of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4501900-100UG4061837188640